Merck
NORS52007
Norell® Select Serie NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 200 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Größe auswählen
5 EA
CHF 38.40
CHF 38.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 38.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
CHF 38.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-200-7
Parameter
200 MHz frequency
Länge
7 in.
AD × ID
5 mm × 4.2 mm
Sturz/Wölbung
±0.035 mm
Konzentrizität
±0.009 mm
Wandstärke
0.77 mm
Allgemeine Beschreibung
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes is specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hergestellt mit ASTM Typ 1 Klasse A Glas, Norell NMR-Röhrchen der Select-Serie sind speziell für die hochauflösende NMR-Spektroskopie entwickelt worden. Die Select-Serie bietet zuverlässige Leistung für Spinning oder Nicht-Spinning-Techniken, Strukturaufklärung von kleinen Molekülen oder zur Bestimmung der 3-D-Struktur von Membranproteinen.
Rechtliche Hinweise
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)