Merck
Z562734
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
5 EA
CHF 34.20
CHF 34.20
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 34.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
CHF 34.20
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1228-7
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
13 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm , N51A glass
Allgemeine Beschreibung
caps included.
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Röhrchen mit einer Länge von 9 in. (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Economy- und Einweg-Wilmad-NMR-Röhrchen sind am besten für die Hochdurchsatz-NMR-Spektroskopie geeignet. (Alle Economy-Röhrchen werden ohne Deckel geliefert.)
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many tubes are there in here?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page, this product is supplied as a quantity of 5 tubes.
      Helpful?
  2. can we use these tube for high temperature
    1 answer
    1. This is a product of Wilmad. The manufacturer does not offer a maximum temperature for NMR tubes and notes that NMR is typically performed at ambient temperatures. In general, Borosilicate glass is stable up to 500ºC. This may or may to apply to these relatively thin-walled NMR tubes.