Merck
Z744261
Wilmad® NMR Benchtop Tube
tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 150
Synonym(e):
NMR tube, spectrometer NMR tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 150
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-BTNMR-7
Röhrchen L
7 in.
Röhrchen AD
5 mm
Eignung
suitable for NMR
Allgemeine Beschreibung
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Anwendung
NMR
Leistungsmerkmale und Vorteile
Packaging allows for easy tube access and storage
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)