Merck
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyd
Größe auswählen
25 G
CHF 44.40
CHF 44.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 44.40
About This Item
Lineare Formel:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.14
Beilstein:
1973746
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 44.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChIKey
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F
Flammpunkt (°C)
97 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)