Merck
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrozimtsäure, vorwiegend trans
97%
Synonym(e):
3-(4-Nitrophenyl)-2-propensäure
Größe auswählen
25 G
CHF 74.20
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 74.20
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they