Merck
218979
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)zimtsäure
99%
Synonym(e):
3-(4-Dimethylaminophenyl)acrylic acid, 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenoic acid, 4-(Dimethylamino)cinnamic acid, p-(Dimethylamino)cinnamic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 37.40
CHF 37.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 37.40
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 37.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
227-228 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN(C)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-12(2)10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(13)14/h3-8H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
InChIKey
CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic