Merck
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorzinnamaldehyd
96%
Größe auswählen
1 G
CHF 42.20
CHF 42.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 42.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 42.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-63 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChIKey
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)