C31600
4-Chlorzimtsäure
99%
Synonym(e):
trans-3-(4-Chlorphenyl)-propensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable