Merck
M18205
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-Nitropyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
Beilstein:
126991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
InChIKey
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)