Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-Chlorpyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.56
Beilstein:
109814
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)