Wichtige Dokumente
188778
5-Amino-2-chlor-pyridin
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?