Merck
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyd-Dimethylacetal
98%
Synonym(e):
1,1,3-Trimethoxybutan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)