Merck
L245720
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21ClN4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.978
MDL-Nummer: