Merck
L030004
Sigma-Aldrich
ETT-Aktivator
0.25M
Synonym(e):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol, 5-(Ethylthio)tetrazol-Lösung, 5-Ethylthio-tetrazol -Lösung
Größe auswählen
200 L
CHF 8’360.00
CHF 8’360.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 L
CHF 8’360.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.51
CHF 8’360.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Konzentration
32-35 g/L (titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
SMILES String
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChIKey
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Acetonitril/5-(Ethylthio)-1H-Tetrazol 100/3 (v/w)
Sonstige Hinweise
Aktivatorlösung, die 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazol (ETT) in Acetonitril enthält, wird während des Extensionsschritts mit Lösungen von Phosphoramiditen gemischt.
Der Aktivator reagiert mit der Amidit-Gruppe und bildet so ein hochreaktives Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt bildet anschließend eine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′Hydroxylgruppe der wachsenden Oligonukleotidkette.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)