Merck
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
Größe auswählen
5 G
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 189.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (DSC-onset)
Funktionelle Gruppe
phenyl
thioether
SMILES String
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
InChIKey
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Sonstige Hinweise
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)