Merck
L030000
Sigma-Aldrich
ETT-Aktivator
0.25 M
Synonym(e):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol, 5-(Ethylthio)tetrazol-Lösung, 5-Ethylthio-tetrazol -Lösung
Größe auswählen
6 X 450 ML
CHF 738.00
4 X 2 L
CHF 1’600.00
4 X 2.5 L
CHF 1’880.00
4 X 4 L
CHF 3’200.00
200 L
CHF 34’440.00
CHF 738.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 450 ML
CHF 738.00
4 X 2 L
CHF 1’600.00
4 X 2.5 L
CHF 1’880.00
4 X 4 L
CHF 3’200.00
200 L
CHF 34’440.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 738.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
32-35 g/L (ETT content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
SMILES String
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChIKey
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Acetonitril/5-(Ethylthio)-1H-Tetrazol 100/3 (v/w)
Sonstige Hinweise
Aktivatorlösung, die 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazol (ETT) in Acetonitril enthält, wird während des Extensionsschritts mit Lösungen von Phosphoramiditen gemischt.
Der Aktivator reagiert mit der Amidit-Gruppe und bildet so ein hochreaktives Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt bildet anschließend eine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′Hydroxylgruppe der wachsenden Oligonukleotidkette.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)