Merck
KN8972350009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 25 μm
Synonym(e):
897235-0009
Größe auswählen
5 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 115.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897235-0009
Parameter
400 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
9 in. × 18 μm × 25 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Attached polyethylene caps• Sandblasted marking spot• OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm• ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm• Wall thickness 0.375 mm
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)