Merck
KITALYSIS-CN
Sigma-Aldrich
KitAlysis Buchwald-Hartwig-Kupplung-Screening-Kit für hohen Durchsatz, 4 St./Pkg.
Synonym(e):
Buchwald-Hartwig-Kupplung, Kupplung-Screening-Kit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 1’230.00
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 1’230.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.22
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Amination
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
core: palladium
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Mit dem KitAlysis Buchwald–Hartwig-Kupplung-Screening-Kit für hohen Durchsatz können Chemiker Buchwald–Hartwig C–N Kreuzkupplungsbedingungen schnell und effizient erkennen. Das schnelle Identifizieren der optimalen Bedingungen ermöglicht ein schnelleres Aufskalieren der synthetischen Reaktion. Alle erforderlichen Chemikalien sind zwecks Anwenderfreundlichkeit vorgewogen. Eine schrittweise Bedienungsanleitung und experimentelle Excel-Vorlagen stehen zum Download zur Verfügung, um den Prozess zu erleichtern.
Anwendung
Es gibt vier Tests, die je nach dem verwendeten Substrat durchgeführt werden können. Eine schrittweise Anleitung sowie experimentelle Excel-Vorlagen für jeden Test können über die unten aufgeführten Hyperlinks heruntergeladen werden.
Zwei Lösungsmittel, schwache Base (Cs2CO3)
Zum Herunterladen der Excel-Vorlagen für den Test klicken Sie bitte hier
Zwei Lösungsmittel, starke Base (NaOt-Bu)
Zum Herunterladen der Excel-Vorlagen für den Test klicken Sie bitte hier
Ein Lösungsmittel (Dioxan), zwei Basen
Zum Herunterladen der Excel-Vorlagen für den Test klicken Sie bitte hier
Ein Lösungsmittel (DMAc), zwei Basen
Zum Herunterladen der Excel-Vorlagen für den Test klicken Sie bitte hier
Jedes Kit enthält 4 Screening-Sätze, die Folgendes enthalten:
Jedes benutzerspezifisch anpassbare Screening-Kit enthält
  • 12 X 2 vorgewogene Katalysatoren (1 μmol) in individuellen Mikrofläschchen mit Magnetrührern
  • 2 Basen (NaOt-Bu und Cs2CO3)
  • 2 entgaste wasserfreie Lösungsmittel (Dioxan und DMAc) in Ampullen
  • 2 Substratreaktionsfläschchen mit Rührer
  • 1 interner Standard
  • 4 Reaktionsblock-Ersatzfilme
Überwachen Sie den Reaktionsfortschritt über TLC-MS, indem Sie dieses Protokoll befolgen
Am besten, wenn mit der KitAlysis Benchtop Inertion Box und dem 24-Well-Reaktionsblock verwendet (separat erhältlich).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Von Synthese-Chemikern entwickelt und getestet
  • 24-Mikroscale-Reaktionen lassen sich leicht parallel durchführen
  • 10 μmol Reaktionen mit 1 μmol Katalysator, 3 äquiv. Base, 0,1 M Konzentration
  • Anpassbare Excel-Vorlage für schnelle Kalkulationen und leichte Einbindung in elektronische Laborbücher
Rechtliche Hinweise
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDB
  • 9006401,4-Dioxane, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLSDB
  • 702706Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2® 4 mLSDB
  • 747130Josiphos SL-J009-1 Pd G3 5 µmolSDB
  • 753009SPhos Pd G2 5 µmolSDB
  • 753246RuPhos Pd G2 5 µmolSDB
  • 756482P(t-Bu)3 Pd G2 5 µmolSDB
  • 761605BrettPhos Pd G3, 98% 5 µmolSDB
  • 762229tBuXPhos Pd G3, 98% 5 µmolSDB
  • 763004CPhos Pd G3, 95% 5 µmolSDB
  • 763039XantPhos Pd G3, 95% 5 µmolSDB
  • 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolSDB
  • 792357MorDalphos Pd G3 5 µmolSDB
  • 804959DavePhos-Pd-G3, 95% 5 µmolSDB
  • 804967rac-BINAP-Pd-G3, 95% 5 µmolSDB
Alle anzeigen (15)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Kidney,Adrenal gland,Testes, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al. et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Artikel
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
Protokolle
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
Verwandter Inhalt
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Die Gestaltung und Optimierung chemischer Reaktionen in der organischen Synthese zielen darauf ab, Reaktionsparameter präzise so anzupassen, dass bei der Suche nach Synthesewegen zu Zielmolekülen optimale Ergebnisse erzielt werden.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
Questions
  1. Good morning Iwould have a question regarding the KitAlysis™ High-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit-Pack of 4. Is It possible to work at various temperatures or it's only thinked for the RT?
    1 answer
    1. Regarding KITALYSIS-CN-1KT KitAlysis™ High-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit-Pack of 4, there are links to specific usage instructions posted on this page.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/kitalysiscn#product-documentation
      These describe reactions carried out at various temperatures (depending on the substrate used), e.g. 60 - 80 degrees C, controlled by the use of a heating bath.