JRD0725
6-Bromo-2-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
O=C1NC2=CC(Br)=CC=C2OC1C
InChI
1S/C9H8BrNO2/c1-5-9(12)11-7-4-6(10)2-3-8(7)13-5/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NUXLDNTZFXDNBA-UHFFFAOYSA-N