Merck
640395
Sigma-Aldrich
1-Methylindol-5-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
1-Methyl-5-indolboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
SMILES String
Cn1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-6-7-13-11(10-12)8-9-17(13)5/h6-10H,1-5H3
InChIKey
JQLYKUPEQYNDFF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.