Merck
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-Naphthylamin
96%
Synonym(e):
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-2-yl)-amin, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin, 6-Aminotetralin
Größe auswählen
5 G
CHF 187.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 187.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
bp
110 °C/5 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
SMILES String
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
InChIKey
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)