JRD0117
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-3-amine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)no2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)12-14-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
AZNHHXIAWLRXEB-UHFFFAOYSA-N