Wichtige Dokumente
478717
2-(2-Nitrovinyl)furan
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H/b4-3+
InChIKey
WVUICGOYGDHVBH-ONEGZZNKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?