Wichtige Dokumente
402168
6-Brom-3-formylchromon
99%
Synonym(e):
6-Brom-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
ketone
SMILES String
[H]C(=O)C1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
InChIKey
PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?