Merck
I17532
Sigma-Aldrich
Isonicotinic hydrazide
99%
Synonym(e):
Isoniazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, INH, Isonicotinsäurehydrazid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
Beilstein:
119374
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
SMILES String
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChIKey
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Antibiotikum für die Behandlung von Mycobacterium tuberculosis; inhibiert die Mycolsäure-Biosynthese. Wird von hepatischer N-Acetyltransferase (NAT) und Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) zu Hepatotoxinen metabolisert. Induziert selektiv die Expression von CYP2E1. Inhibiert Aktivitäten von CYP2C19 und CYP3A4 reversibel und inaktiviert CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 und CYP3A4 bei klinisch relevanten Konzentrationen.
Ersetzt durch