Merck
HAM238380
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, S7 connector
Größe auswählen
1 EA
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 228.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.79
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Materialien
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Leistungsmerkmale
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parameter
0-60 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
Eintauchtiefe
10 mm
pH-Wert
0-14
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)