Merck
HAM238160
Hamilton® Single Pore lab pH electrode
glass, S7 connector
Größe auswählen
1 EA
CHF 446.00
CHF 446.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 446.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NA.23
CHF 446.00
Check Cart for Availability
Materialien
cylindrical H glass membrane
glass
single pore diaphragm
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
electrode Skylyte-CL electrolyte
S7 connector
Parameter
0-100 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
pH-Wert
0-14
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)