Merck
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Größe auswählen
1 EA
CHF 415.00
CHF 415.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 415.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.79
CHF 415.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
Parameter
-10-100 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
Eintauchtiefe
20 mm
pH-Wert
0-14
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)