Wichtige Dokumente
8.01532
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Butanediol, 1,4-Butylenglycol
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-786-5
NACRES:
NA.22
bp:
228 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
385 °C
Wirksamkeit
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.95-18.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
83.2 cSt(20 °C)
bp
228 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
19.5-20.0 °C
Übergangstemp.
flash point 115 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Syntheseweg für Polyester-Polyharnstoff ohne Isocyanate: Untersuchung der Synthese von Polyester-Polyharnstoffen über einen Weg ohne Isocyanate unter Verwendung von 1,4-Butandiol mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Polymeren mit kombinierten Eigenschaften für Industrie- und Umweltanwendungen (Zheng L et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,015–1,016
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
273.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
134 °C - closed cup