Merck
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonym(e):
B 607100
Größe auswählen
1 EA
CHF 647.00
CHF 647.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 647.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 647.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 890-903-43
Länge
100 mm
AD
6.4 mm
Wandstärke
2.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)