Merck
GF29548794
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonym(e):
B 516011
Größe auswählen
1 EA
CHF 675.00
CHF 675.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 675.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 675.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 295-487-94
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
10 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)