Merck
GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
B 607050
Größe auswählen
1 EA
CHF 771.00
CHF 771.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 771.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 771.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 754-149-11
Länge
100 mm
AD
4.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)