Merck
GF59732590
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonym(e):
CU256011
Größe auswählen
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 363.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 597-325-90
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)