Merck
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
Synonym(e):
SU307925
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’490.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 587-625-70
Länge
1200 mm
Durchmesser
25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)