Merck
1.12321
Sigma-Aldrich
Samarium(III) oxide
99+
Synonym(e):
Samarium(III) oxide
Größe auswählen
10 G
CHF 37.10
CHF 37.10
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 37.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O3Sm2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
235-043-6
NACRES:
NA.22
CHF 37.10
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
2325 °C
Dichte
8.347 g/cm3
Schüttdichte
850 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
InChIKey
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf geglühte Substanz): ≥ 99.0 %
Glühverlust: ≤ 2.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable