GF54382888
Bor
monofilament, 10m, diameter 0.1mm
Synonym(e):
Boron, B 005910
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-828-88
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
L × Durchm.
10 m × 0.1 mm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable