Merck
GF40571412
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, min. particle size 45 micron
Synonym(e):
W 526010
Größe auswählen
1 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 405-714-12
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)