241881
Wolfram(IV)-carbid
powder, 2 μm, ≥99%
Synonym(e):
Tungsten carbide, Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Partikelgröße
2 μm
SMILES String
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
InChIKey
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.