Merck
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Synonym(e):
W 526011
Größe auswählen
1 EA
CHF 253.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 253.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 087-425-39
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)