GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
W 617905
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-400-48
Länge
100 mm
Durchmesser
5 mm