Merck
GF34822504
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 2 m, coil width 20 mm
Synonym(e):
CO840230
Größe auswählen
1 EA
CHF 312.00
CHF 312.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 312.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 312.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 348-225-04
Länge
2 m
Spiralbreite
20 mm
Dicke
0.023 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)