Merck
GF90365700
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 1.2 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 200 × 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF210385
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 903-657-00
Größe
200 × 200 mm
Dicke
1.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)