Z247804
Scienceware® Fritware® porous rods
diam. × L 1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
Empfohlene Produkte
Materialien
PE (Linear)
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Parameter
93 °C temperature (200°F)
Durchm. × L
1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
Porengröße
90-130 μm
Allgemeine Beschreibung
Beständig gegen die meisten Säuren, Basen, sowie die meisten organischen Lösemittel unterhalb 80°C.Vakuum oder Überdruck zur Filtration wässriger Proben erforderlich. Kann kurzzeitig hydrophil gemacht werden durch Einweichen in Alkoholen. Längerfristige Hydrophilie nur durch Einweichen in H2SO4.
Rechtliche Hinweise
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP