Merck
GF00537207
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
Synonym(e):
AL607090
Größe auswählen
1 EA
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 188.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-372-07
Länge
250 mm
AD
4.0 mm
Wandstärke
0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)