Merck
GF33949604
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 25 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
AS006105
Größe auswählen
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 433.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141906
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-496-04
Gewicht
25 g
Max. Stückgröße
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)