Merck
GF27051296
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
AS006105
About This Item
UNSPSC-Code:
12141906
NACRES:
NA.23
Assay
99.9999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 270-512-96
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)