Merck
GF29940105
Silizium
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonym(e):
SI006103
Größe auswählen
1 EA
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 376.00
About This Item
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141911
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-401-05
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)