Merck
GF26918691
Sigma-Aldrich
Polyurethane
(PU), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, blue
Synonym(e):
UR307925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 269-186-91
Länge
100 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)