Merck
GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonym(e):
UR303810
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foam
Hersteller/Markenname
Goodfellow 297-739-63
Größe
300 × 300 mm
Dicke
10 mm
Schüttdichte
0.08 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)