Merck
GF13818786
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Synonym(e):
NE296011
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-187-86
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)